Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Artikelnummer. 30345724
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30345724 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30345724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58557325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
CAS 709-62-6
Molekylær formel C4 H F6 N3
Mængde 25 mg
Synonym 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2,4-triazole, 3,5-Bis(trifluoromethyl)-s-triazole
InChI formel InChI=1S/C4HF6N3/c5-3(6,7)1-11-2(13-12-1)4(8,9)10/h(H,11,12,13)
SMIL FC(F)(F)c1nnc([nH]1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3,5-bis(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole
Molekylvægt (g/mol) 205.061
Formel vægt 205.007