missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 709-62-6 |
| Molekylær formel | C4 H F6 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2,4-triazole, 3,5-Bis(trifluoromethyl)-s-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF6N3/c5-3(6,7)1-11-2(13-12-1)4(8,9)10/h(H,11,12,13) |
| SMIL | FC(F)(F)c1nnc([nH]1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3,5-bis(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.061 |
| Formel vægt | 205.007 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?