Få mere at vide
3,5-Bis[[(tert-Butyl)dimethylsilyl]oxy]benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(((tert-Butyl)dimethylsilyl)oxy)benzenemethanol |
| CAS | 103929-84-6 |
| Molekylær formel | C19H36O3Si2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-11-15(14-20)12-17(13-16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-13,20H,14H2,1-10H3 |
| SMIL | OCC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| IUPAC navn | [3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.66 |
| Formel vægt | 368.22 |