missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl]oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl)oxirane |
| CAS | 50841-47-9 |
| Molekylær formel | C22 H20 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c1-3-7-17(8-4-1)14-23-20-11-19(22-16-25-22)12-21(13-20)24-15-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2 |
| SMIL | C(Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(c1)C3CO3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vægt | 332.1412 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?