Få mere at vide
3,5-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-ribal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-ribal |
| CAS | 173327-56-5 |
| Molekylær formel | C17H36O3Si2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,4-Anhydro-2-deoxy-3,5-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-D-erythro-pent-1-enitol, 1,4-Anhydro-3,5-bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)2-deoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36O3Si2/c1-16(2,3)21(7,8)19-13-15-14(11-12-18-15)20-22(9,10)17(4,5)6/h11-12,14-15H,13H2,1-10H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMIL | C[Si](C(C)(C)C)(C)OC[C@@H]1[C@@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)C=CO1 |
| IUPAC navn | tert-butyl-[[(2R,3S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2,3-dihydrofuran-2-yl]methoxy]-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.64 |
| Formel vægt | 344.2203 |