missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3',5'-Bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-Alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]thymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Bis-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-alpha-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)thymidine |
| CAS | 1210427-80-7 |
| Molekylær formel | C28H56N2O6Si3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H56N2O6Si3/c1-26(2,3)37(10,11)33-18-20-17-30(25(32)29-24(20)31)23-16-21(36-39(14,15)28(7,8)9)22(35-23)19-34-38(12,13)27(4,5)6/h17,21-23H,16,18-19H2,1-15H3,(H,29,31,32) |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N2C=C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]oxolan-2-yl]-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 601.01 |
| Formel vægt | 600.3446 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?