Få mere at vide
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide |
| CAS | 89268-62-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H23 N11 O2 S5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Famotidine Related Compound B, Famotidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25) |
| SMIL | NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)N=C(CCSCc3csc(N=C(N)N)n3)N2)cs1)N |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-[5-[2-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1,1-dioxo-4H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl]ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine |
| Vis mere |