Få mere at vide
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17993666
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993666 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0029.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide
CAS 89268-62-2
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N11 O2 S5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Famotidine Related Compound B, Famotidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25)
SMIL NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)N=C(CCSCc3csc(N=C(N)N)n3)N2)cs1)N
IUPAC navn 2-[4-[2-[5-[2-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1,1-dioxo-4H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl]ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine
Molekylvægt (g/mol) 561.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 561.064 g/mol