Få mere at vide
[[3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]methyl]triphenylphosphonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methyl)triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 103929-86-8 |
| Molekylær formel | C37H50ClO2PSi2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H50O2PSi2.ClH/c1-36(2,3)41(7,8)38-31-26-30(27-32(28-31)39-42(9,10)37(4,5)6)29-40(33-20-14-11-15-21-33,34-22-16-12-17-23-34)35-24-18-13-19-25-35;/h11-28H,29H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1.[Cl-] |
| IUPAC navn | [3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]methyl-triphenylphosphanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 649.39 |
| Formel vægt | 648.28 |