Få mere at vide
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid C7-9-Branched Alkyl Esters, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid C7-9-Branched Alkyl Esters |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O3/c1-8-9-10-11-12-13-16-28-22(26)15-14-19-17-20(24(2,3)4)23(27)21(18-19)25(5,6)7/h17-18,27H,8-16H2,1-7H3 |
| Formel vægt | 390.3134 |