Få mere at vide
3,5,7-trimethyladamantan-1-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384702
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10384702 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10160912 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10386494 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12973DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 15291-66-4
Molekylær formel C14H22O2
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD00187581
InChI nøgle DHIIUPVOLLOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5,8-trimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge4_000576, 1,3,5-trimethyladamantane-7-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl adamantane-1-carboxylic acid, 1s,3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5,7-trimethyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl
PubChem CID 2802268
IUPAC navn 3,5,7-trimethyladamantan-1-carboxylsyre
SMIL CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(C2)(C3)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5, 7-Trimethyladamantane-1-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.33
Procent renhed 97%