Få mere at vide
3,5,7-Trihydroxyflavone, 97%
Artikelnummer. 11329055
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329055 25 mg 25mg
11339055 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14223.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-83-4 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-83-4
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00006833
InChI nøgle VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym galangin, norizalpinin, 3,5,7-trihydroxyflavone, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 3,5,7-trioh-flavone, unii-142fwe6ecs, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl, flavone, 3,5,7-trihydroxy, 4h-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 5281616
ChEBI CHEBI:5262
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,7-Trihydroxyflavone
Smeltepunkt 214°C to 216°C
Mængde 25 mg
Beilstein 272179
Merck Index 14,4339
Formel vægt 270.24
Procent renhed 97%