Få mere at vide
3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 97%
Beskrivelse
(± )-Hesperetin er en antioxidant flavonoid. Inducerer G1-fase cellecyklus standsning. Anti-inflammatorisk. (± )-Hesperetin undertrykker NF-κ B aktivering. Reducerer kolesterolbiosyntesen. Hæmmer lipidperoxidation. Neurobeskyttende mod neuronal oxidativ skade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(± )-Hesperetin er en antioxidant flavonoid. Inducerer G1-fase cellecyklus standsning. Anti-inflammatorisk. (± )-Hesperetin undertrykker NF-κ B aktivering. Reducerer kolesterolbiosyntesen. Hæmmer lipidperoxidation. Neurobeskyttende mod neuronal oxidativ skade.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis), fortyndede alkalier og ethanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone |
| Smeltepunkt | 227°C to 232°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 309850 |
| Merck Index | 14,4670 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (partly),dilute alkalis,and ethanol (50mg/ml). |
| Formel vægt | 302.3 |
| Procent renhed | 97% |