Få mere at vide
3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanon, 97%
Artikelnummer. 11408897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408897 1 g 1g
11418897 5 g 5g
11428897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20528.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 520-33-2 | C16H14O6 | 302,28 g/mol
(± )-Hesperetin er en antioxidant flavonoid. Inducerer G1-fase cellecyklus standsning. Anti-inflammatorisk. (± )-Hesperetin undertrykker NF-κ B aktivering. Reducerer kolesterolbiosyntesen. Hæmmer lipidperoxidation. Neurobeskyttende mod neuronal oxidativ skade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(± )-Hesperetin er en antioxidant flavonoid. Inducerer G1-fase cellecyklus standsning. Anti-inflammatorisk. (± )-Hesperetin undertrykker NF-κ B aktivering. Reducerer kolesterolbiosyntesen. Hæmmer lipidperoxidation. Neurobeskyttende mod neuronal oxidativ skade.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis), fortyndede alkalier og ethanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-33-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00075646
InChI nøgle AIONOLUJZLIMTK-AWEZNQCLSA-N
Synonym hesperetin, hesperitin, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, hesperin, yso2, cyanidanon 4'-methyl ether 1626, 5,7,3'-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, --hesperetin, prestwick_908, unii-q9q3d557f1
PubChem CID 72281
ChEBI CHEBI:28230
IUPAC navn (2S)-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone
Smeltepunkt 227 °C til 232 °C
Mængde 1 g
Beilstein 309850
Merck Index 14,4670
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist), fortyndede alkalier og ethanol (50 mg/ml).
Formel vægt 302.3
Procent renhed 97%