Få mere at vide
3-{5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propanoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-7-9(3-4-11(15)16)8(2)14-10(13-7)5-6-12-14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 219.1008 |