Få mere at vide
3,5,6-Trihydroxy-1-isopropylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Trihydroxy-1-isopropylindole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-6(2)12-5-11(15)7-3-9(13)10(14)4-8(7)12/h3-6,13-15H,1-2H3 |
| Formel vægt | 207.09 |