Få mere at vide
3,5,6-Trichloracenaphthen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Trichloroacenaphthene |
| CAS | 15248-00-7 |
| Molekylær formel | C12H7Cl3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 3,5,6-Trichloroacenaphthene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-8-4-2-6-1-3-7-9(14)5-10(15)12(8)11(6)7/h2,4-5H,1,3H2 |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| IUPAC navn | 3,5,6-trichloro-1,2-dihydroacenaphtylen |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.54 |
| Formel vægt | 255.9613 |