missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5,6-Trichloro-8-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Trichloro-8-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 1391053-30-7 |
| Molekylær formel | C10H4Cl3NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trichloroquinoline-8-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4Cl3NO2/c11-4-1-5-8(13)7(12)2-6(10(15)16)9(5)14-3-4/h1-3H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c2cc(Cl)cnc12 |
| IUPAC navn | 3,5,6-trichloroquinoline-8-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.5 |
| Formel vægt | 274.9308 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?