missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5,6-Trichloro-4-hydroxy-2-picolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Trichloro-4-hydroxy-2-picolinic Acid |
| CAS | 26449-73-0 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl3 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trichloro-4-hydroxy-2-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO3/c7-1-3(6(12)13)10-5(9)2(8)4(1)11/h(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(O)c1Cl |
| IUPAC navn | 3,5,6-trichloro-4-hydroxypyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.44 |
| Formel vægt | 240.91 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?