missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5,6-Trichloro-2-pyridinol, TRC

Artikelnummer. 30134373
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134373 1 g
30135847 5 g
17951075 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134373 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7738601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6515-38-4
Molekylær formel C5 H2 Cl3 N O
Molekylvægt (g/mol) 198.43
Synonym 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol, 2(1H)-Pyridinone, 3,5,6-trichloro-, 2(1H)-Pyridone, 3,5,6-trichloro- (8CI), 2-Pyridinol, 3,5,6-trichloro- (7CI), 3,5,6-Trichloro-2(1H)-pyridinone, 2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine, 2-Hydroxy-3,5,6-trichloropyridine, 2-Hydroxyl-3,5,6-trichloropyridine, 3,5,6-Trichloro-1H-pyridin-2-one, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxypyridine, 3,5,6-Trichloropyridine-2-ol, TCP
IUPAC navn 3,5,6-trichloropyridin-2-ol
SMIL Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)
Formel vægt 196.9202
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.