missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol Glucuronide |
| CAS | 58997-12-9 |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl3 N O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol beta-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl3NO7/c12-2-1-3(13)9(15-8(2)14)22-11-6(18)4(16)5(17)7(21-11)10(19)20/h1,4-7,11,16-18H,(H,19,20)/t4-,5-,6+,7-,11-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2nc(Cl)c(Cl)cc2Cl)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.56 |
| Formel vægt | 372.9523 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?