Få mere at vide
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316941
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316941 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316941 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17785000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
CAS 6515-38-4
Analyt- eller komponentnavne 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H2 Cl3 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)
SMIL Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 3,5,6-trichloropyridin-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 198.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 196.9202 g/mol