Få mere at vide
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol |
| CAS | 6515-38-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H2 Cl3 N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10) |
| SMIL | Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 3,5,6-trichloropyridin-2-ol |
| Vis mere |