missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5,6-Tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6-Tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| CAS | 1428257-54-8 |
| Molekylær formel | C12H7Br3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Br3/c13-8-4-2-6-1-3-7-9(14)5-10(15)12(8)11(6)7/h2,4-5H,1,3H2 |
| SMIL | BrC(C=C1Br)=C2C(Br)=CC=C3C2=C1CC3 |
| IUPAC navn | 3,5,6-tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.9 |
| Formel vægt | 387.8098 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?