missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydro-acenaphthylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydro-acenaphthylene |
| CAS | 1428257-65-1 |
| Molekylær formel | C12H6Br4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br4/c13-7-3-9(15)12-10(16)4-8(14)6-2-1-5(7)11(6)12/h3-4H,1-2H2 |
| SMIL | BrC1=C(C(Br)=CC(Br)=C2CC3)C2=C3C(Br)=C1 |
| IUPAC navn | 3,5,6,8-tetrabromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.79 |
| Formel vægt | 465.72 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?