missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30423967
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423967 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2195552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride
CAS 36727-29-4
Molekylær formel C9H17ClO
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H17ClO/c1-7(5-8(10)11)6-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
SMIL CC(CC(=O)Cl)CC(C)(C)C
IUPAC navn 3,5,5-trimethylhexanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 176.68
Formel vægt 176.0968
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.