Få mere at vide
3,5,5-trimethylhexansyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046173
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11318076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13360.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3302-10-1 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
3,5,5-Trimethylhexansyre, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5,5-Trimethylhexansyre, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med de sædvanlige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3302-10-1
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00020507
InChI nøgle OILUAKBAMVLXGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid, 3,5,5-trimethylhexanoicacid, unii-aw943q219o, acmc-1assi, dsstox_cid_9254, 3,5-trimethylhexanoic acid, dsstox_rid_78735, dsstox_gsid_29254, 3,5,5 trimethylhexanoic acid
PubChem CID 90960
IUPAC navn 3,5,5-trimethylhexansyre
SMIL CC(CC(=O)O)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.91
Kogepunkt 230°C to 232°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.429
Mængde 100 mL
Beilstein 1749506
Opløselighedsinformation Miscible with the usual organic solvents.
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid