Få mere at vide
3,5,5-Trimethylhexansyre, 97 %
Beskrivelse
3,5,5-Trimethylhexansyre, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5,5-Trimethylhexansyre, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med de sædvanlige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid |
| Smeltepunkt | -70 °C |
| Tæthed | 0.91 |
| Kogepunkt | 230 °C til 232 °C |
| Flammepunkt | 125 °C (257 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1749506 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med de sædvanlige organiske opløsningsmidler. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid