Få mere at vide
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol |
| CAS | 3452-97-9 |
| Molekylær formel | C9H20O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Nonylol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(CCO)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 3,5,5-trimethylhexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.25 |
| Formel vægt | 144.1514 |