Få mere at vide
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30457019
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457019 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30457019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT797645100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
CAS 3452-97-9
Molekylær formel C9H20O
Mængde 100 mg
Synonym Nonylol
InChI formel InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
SMIL CC(CCO)CC(C)(C)C
IUPAC navn 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 144.25
Formel vægt 144.1514