missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3',5,5'-Trichlorosalicylanilide, TRC

Artikelnummer. 30456417
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456417 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77433010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3',5,5'-Trichlorosalicylanilide
CAS 106480-60-8
Molekylær formel C13H8Cl3NO2
Mængde 10 g
Synonym 5-Chloro-N-(3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl3NO2/c14-7-1-2-12(18)11(6-7)13(19)17-10-4-8(15)3-9(16)5-10/h1-6,18H,(H,17,19)
SMIL O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)C2=C(O)C=CC(Cl)=C2
IUPAC navn 5-chloro-N-(3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 316.57
Formel vægt 314.9621
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.