Få mere at vide
3-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623075
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10623075 5 g 5g
10107392 1 g 1g
10545184 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01247DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 845885-86-1
Molekylær formel C10H14BNO2
Molekylvægt (g/mol) 191.04
MDL nummer MFCD03425979
InChI nøgle HDQULWCYQQMIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid, neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid neopentyl glycol ester, 2-3-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, 5,5-dimethyl-2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-4-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, pyridine-3-boronic acid neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid, neopentylglycol ester
PubChem CID 2794717
IUPAC navn 3-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)COB(OC1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 191.04
Procent renhed 97%