Få mere at vide
3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-(4S)-4-benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-(4S)-4-benzyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 1798827-54-9 |
| Molekylær formel | C22H25NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4S)-3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO5/c1-26-19-10-12-20(13-11-19)27-14-6-5-9-21(24)23-18(16-28-22(23)25)15-17-7-3-2-4-8-17/h2-4,7-8,10-13,18H,5-6,9,14-16H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| SMIL | COC(C=C1)=CC=C1OCCCCC(N(C(OC2)=O)[C@H]2CC3=CC=CC=C3)=O |
| IUPAC navn | (S)-4-benzyl-3-(5-(4-methoxyphenoxy)pentanoyl)oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.44 |
| Formel vægt | 383.17 |