missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5,3',5'-Tetraiodo Thyromandelic Acid (>85%), TRC

Artikelnummer. 30413552
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413552 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30413552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29617010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyromandelic acid
CAS 93647-48-4
Molekylær formel C14 H8 I4 O5
Mængde 10 mg
Synonym Benzeneacetic acid','α-hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, acid','4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 2-Hydroxy-2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodo-phenoxy)-3,5-diiodo-phenyl]acetic Acid, 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyromandelic Acid, Mandelic acid','4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo- (7CI), α-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H8I4O5/c15-7-3-6(4-8(16)12(7)20)23-13-9(17)1-5(2-10(13)18)11(19)14(21)22/h1-4,11,19-20H,(H,21,22)
SMIL OC(C(=O)O)c1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
IUPAC navn 2-hydroxy-2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 763.83
Formel vægt 763.655
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.