missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30133807
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133807 100 mg
30133697 25 mg
30012423 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT296135100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2016-06-0
Molekylær formel C13 H6 I4 O3
Molekylvægt (g/mol) 717.8
Synonym Benzaldehyde, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde, Imp I (EP)
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde
SMIL Oc1c(I)cc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1I

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroaldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H6I4O3/c14-8-3-7(4-9(15)12(8)19)20-13-10(16)1-6(5-18)2-11(13)17/h1-5,19H
Formel vægt 717.6496
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.