Få mere at vide
3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 67-30-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H8 I4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid','4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, Acetic acid','[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (8CI), Thyroacetic acid','3,3',5,5'-tetraiodo- (6CI), 3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid, 3,5,3',5'-Tetraiodothyroacetic acid, Tetrac, Tetraiodothyroacetic acid, Liothyronine Sodium Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 747.83 |
| Vis mere |