Få mere at vide
3,5,3',5'-Tetrachlorobisphenol A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachlorobisphenol A |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3 |
| Formel vægt | 363.9591 |