Få mere at vide
3-[5-(2-thienyl)-2-furyl]propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[5-(2-thienyl)-2-furyl]propanoic Acid |
| CAS | 24090-38-8 |
| Molekylær formel | C11 H10 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3S/c12-11(13)6-4-8-3-5-9(14-8)10-2-1-7-15-10/h1-3,5,7H,4,6H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)CCc1oc(cc1)c2cccs2 |
| IUPAC navn | 3-(5-thiophen-2-ylfuran-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.26 |
| Formel vægt | 222.035 |