Få mere at vide
3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 189028-93-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H18 F N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2/t17-/m1/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCC(=O)N2[C@H](COC2=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorophenyl)-5-[(4S)-2-oxo-4-phenyl-1,3-oxazolidin-3-yl]pentan-1,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.3596 |
| Formel vægt | 355.122 |
| Vis mere |