Få mere at vide
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-benzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30455605
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455605 100 mg
30453426 50 mg
30450382 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT899353100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335255-80-6
Molekylær formel C9H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.17
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoic acid
SMIL OC(=O)c1cccc(c1)n2cnnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-benzoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-1-3-8(4-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,(H,13,14)
Formel vægt 189.0538