Få mere at vide
3,4-Xylyl-6-phenylazo-D-ribitylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Xylyl-6-phenylazo-D-ribitylamine |
| CAS | 21037-26-3 |
| Molekylær formel | C19H25N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Deoxy-1-[4,5-dimethyl-2-(phenylazo)phenylamino]-D-ribitol, 1-Deoxy-1-[[4,5-dimethyl-2-(2-phenyldiazenyl)phenyl]amino]-D-ribitol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N3O4/c1-12-8-15(20-10-17(24)19(26)18(25)11-23)16(9-13(12)2)22-21-14-6-4-3-5-7-14/h3-9,17-20,23-26H,10-11H2,1-2H3/b22-21+/t17-,18+,19-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1cc(NC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c(cc1C)N=Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S)-5-[4,5-dimethyl-2-[(E)-phenyldiazenyl]anilino]pentane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.42 |
| Formel vægt | 359.1845 |