Få mere at vide
3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]acrylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757183
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10757183 10 g 10g
10087402 1 g 1g
10371843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757183 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04310EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 783-13-1
Molekylær formel C10H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 232.158
MDL nummer MFCD00066338
InChI nøgle RNYVTJANWYBGPW-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, 4-trifluoromethoxy cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-trifluoromethoxyphenyl acrylic acid, trifluoromethoxyphenylacrylicacid, trans-4-trifluoromethoxy cinnamic acid
PubChem CID 735857
IUPAC navn (E)-3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 232.16
Procent renhed 97%