Få mere at vide
3-(4-tert-butylphenyl)propionsyre, 97 %
Artikelnummer. 15420458
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420458 1 g 1g
15430458 5 g 5g
15440458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54011.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1208-64-6 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1208-64-6
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.285
MDL nummer MFCD00796482
InChI nøgle BNJYANVQFVSYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butyl-phenyl-propionic acid, 3-4-tert-butyl phenyl propanoic acid, 3-4-tert-butylphenyl propanoic acid, 4-1,1-dimethylethyl benzenepropanoic acid, 4-t-butylhydrocinnamic acid, 4-t-butylhydrocinnamic aicd, 4-tert-butylhydrocinnamic acid, 3-4-t-butylphenyl propionic acid, 3-4-t-butylphenyl propanoic acid
PubChem CID 4962173
IUPAC navn 3-(4-tert-butylphenyl)propansyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 102°C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.28
Procent renhed 97%