Få mere at vide
3-(4-tert-butylbenzen) propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30333846
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333846 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6903755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid
CAS 1208-64-6
Molekylær formel C13 H18 O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
IUPAC navn 3-(4-tert-butylphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Formel vægt 206.1307