Få mere at vide
3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 1211-99-0 |
| Molekylær formel | C14 H16 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(4-Tert-Butylbenzene)Propionic Acid, Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O2/c1-14(2,3)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16-4/h5-6,8-9H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)C#Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-(4-tert-butylphenyl)prop-2-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vægt | 216.115 |