Få mere at vide
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10491924
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10491924 5 g 5g
10311143 250 mg 250mg
10730364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10491924 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC30401DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 500013-38-7
Molekylær formel C17H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 320.389
MDL nummer MFCD04115219
InChI nøgle CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
IUPAC navn 3-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]methyl]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 320.39
Procent renhed 97%