Få mere at vide
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311143
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10311143 250 mg 250mg
10730364 1 g 1g
10491924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10311143 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30401CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 500013-38-7
Molekylær formel C17H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 320.389
MDL nummer MFCD04115219
InChI nøgle CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
IUPAC navn 3-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]methyl]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 320.39
Procent renhed 97%