Learn More
3-[(4-pyridylmethyl)amino]propaannitril, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(4-Pyridylmethyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 648409-30-7 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C9H11N3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-4-pyridylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-yl methyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethylamino propanenitrile, 3-4-pyridyl-methyl amino propanenitrile |
| InChI nøgle | YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CN=CC=C1CNCCC#N |
| IUPAC navn | 3-(pyridin-4-ylmethylamino)propannitril |
| Show More |