Få mere at vide
3-(4-Pyridyl)propionsyre, 97%
Artikelnummer. 15464888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464888 5 g 5g
15454888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58655.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 6318-43-0 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6318-43-0
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00084846
InChI nøgle WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC navn 3-pyridin-4-ylpropansyre
SMIL C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Pyridyl)propionic acid
Smeltepunkt 231 °C
Mængde 5 g
Beilstein 122234
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%