Få mere at vide
3-(4-Pyridyl)propionsyre, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Pyridyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 231 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 122234 |
| Formel vægt | 151.16 |
| Procent renhed | 97% |