Få mere at vide
3-(4-Pyridyl)propanoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565236 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15565236 5 g 5g
15389059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565236 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6318-43-0
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
InChI nøgle WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC navn 3-pyridin-4-ylpropanoic acid
SMIL C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Pyridyl)propanoic acid
Smeltepunkt 229.0°C to 233.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 95%