Få mere at vide
3-(4-Pyridyl)propanoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Pyridyl)propanoic acid |
| Smeltepunkt | 229.0°C to 233.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 95% |